DWK73785-10
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (10 mL), without cap, non-sterile
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
case of 125 ea Modular trays are shrink-wrapped
fabricante/nome comercial
Kimble® 73785-10
capacidade
(10 mL)
conector
15-415 neck for thread
Descrição geral
- These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
- Supplied without caps
- No marking spot
- Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)