BR114843
BRAND® cryogenic tube with screw cap
capacity 4 mL, with internal thread, round bottom
Sinônimo(s):
Cryogenic Tubes, Sample Storage, Tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
colorless tube
polypropylene tube
round bottom
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
Internal thread
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114843
Parâmetros
-196 °C min. temp.
técnica(s)
cryopreservation: suitable
capacidade
4 mL
diâmetro do tubo
12.5 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- BRAND® cryogenic tubes are ideal for storing biological materials in the vapor phase of liquid nitrogen.
- Large frosted marking area and colored cap inserts simplify sample identification.
- Includes leak-proof screw cap for sample protection.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)