BMSC1005SC5S
Microtube Centrifuge Tubes
capacity 5 mL, clear tube, sterile, cap (screw, attached), pack of 500 ea (10 x racks 50ea)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (screw, attached)
clear tube
conical bottom
polypropylene tube
esterilidade
sterile
Características
RNase and DNase free
graduations
embalagem
pack of 500 ea (10 x racks 50ea)
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C1005-SC5-S
capacidade
5 mL
diâmetro do tubo
16 mm
adequação
suitable for (centrifugation)
suitable for PCR
Aplicação
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)