BMSC2570
Benchmark Centrifuge Adapter 15 mL rotor to 5 mL tubes
Sinônimo(s):
tube adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
Benchmark Scientific C2570
Descrição geral
Converts 15 mL rotors to take 5 mL tubes.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)