Z314382
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 50 mL, glass Luer tip style
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 2 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
capacidade
50 mL
Descrição geral
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informações legais
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)