Documentos Principais
Z314552
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 10 mL, Luer lock tip style
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
capacidade
10 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Interchangeable barrels and plungers
  • Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
  • Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
  • Conformity certified by H mark
Glass Luer
- standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informações legais
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z314552-10EA4061833579039
Z314552-1EA4061826710548