Z314331
FORTUNA® Optima glass syringes with interchangeable components
capacity 5 mL, glass Luer tip style
About This Item
Código UNSPSC:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
autoclavable
graduated 0.2 mL
fabricante/nome comercial
Fortuna Graf
capacidade
5 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Interchangeable barrels and plungers
- Flanges flat on two sides to prevent syringe rolling
- Colored ring on plunger ends for easy volume measurement
- Conformity certified by H mark
Glass Luer - standard Luer hub
Luer lock - metal Luer lock tip on glass syringe, easy twist locks Luer needle onto syringe
Informações legais
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z314331-10EA | 4061833404058 |
Z314331-1EA | 4061833569191 |