SYNS371206
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 30 mL
Sinônimo(s):
Synthware S371206, glass sample syringe
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kemtech S371206
capacidade
30 mL
Descrição geral
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 30mL
Aplicação
kemetch; synthware; SYRINGE
Características e benefícios
Organic Chemistry
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)