Documentos Principais
HS4427B
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
conical bottom
natural
esterilidade
sterile
Características
cap external thread
graduations
embalagem
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4427B
Parâmetros
9,500 × g max. RCF
diâmetro da tampa
34.9 mm
capacidade
50 mL
diâmetro do tubo
29 mm
adequação
suitable for (Centrifugation, vortexing)
Descrição geral
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging. Additional graduationd markings at 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, and 3 mL for additional ease for end-users.
Características e benefícios
  • Conical Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)