Documentos Principais
BR114715
BRAND® universal sample tube
diam. × L 16 mm × 100 mm
Sinônimo(s):
Test tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
clear
colorless tube
polystyrene tube
round bottom
descrição
RCF max - 2000
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 2,000 × g
graduations: no
embalagem
pack of 3000 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114715
diâmetro × C
16 mm × 100 mm
Descrição geral
The BRAND® universal sample tube is constructed from transparent polystyrene (PS), providing clear visibility for monitoring samples. Its versatile design makes it suitable for a wide range of laboratory applications, from sample collection to storage.
Características e benefícios
• Excellent sample visibility•
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)