Documentos Principais
BR362338
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
cylindrical, conical bottom, former standard ASTM D96
Sinônimo(s):
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
borosilicate glass
conical bottom
cylindrical
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 700 × g
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND 362338
Comprimento
167 mm
Descrição geral
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
BR362338-2EA4061831855838