CLS8200100
Pyrex® pear shaped oil centrifuge tube
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
Corning® 8200
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
embalagem
case of 12
pack of 12
fabricante/nome comercial
Corning 8200-100
capacidade
100 mL
tubo D.E.
58 mm
cor
clear
Categorias relacionadas
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)