BR362138
BRAND® BLAUBRAND® ASTM 100 mL centrifuge tube
pear-shaped, cylindrical, former standard ASTM D96
Sinônimo(s):
ASTM, BLAUBRAND®, Centrifuge Tubes, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
cylindrical
pear-shaped
esterilidade
non-sterile
Características
RCF 700 × g
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
BRAND 362138
Comprimento
160 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Withstands RCF up to 700. Design, accuracy, etc. to meet ASTM ("American Society for Testing and Materials") specifications.
Informações legais
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR362138-2EA | 4061831855814 |