Z252263
Kimax® centrifuge tube, oil and weathering
capacity 100 mL
Sinônimo(s):
45241-100, Centrifuge Tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
Características
RCF 800 × g
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 45241
D.E. × C
37 mm × 200 mm
capacidade
100 mL
Descrição geral
Used in the determination of residues in Liquefied Petroleum (LP) gases, ASTM Method D2158. Certified "to contain". Scale and legend are durable white ceramic enamel.
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z252263-12EA | |
Z252263-1EA | 4061832901305 |