Key Documents
CLS980013
Pyrex® test tubes, beaded rim
capacity 9 mL
Sinônimo(s):
Corning® 9800
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
Materiais
borosilicate glass
plain neck
round bottom tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
embalagem
pack of 72
case of 720
fabricante/nome comercial
Corning 9800-13
D.E. × C
13 mm × 100 mm
capacidade
9 mL
cor
clear
adequação
suitable for (test)
Descrição geral
Beaded rim. Made from special machine-made tubing to give optimum wall thickness. Well annealed, resistant to heat, and chemically stable. Rims are fire-polished. 25 mm tubes do not have marking spot.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)