Documentos Principais
GF56308787
Quartz - fused
tube, outside diameter 9.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
SI617180
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 563-087-87
Comprimento
100 mm
D.E.
9.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)