Documentos Principais
GF44607191
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 200 mm, wall thickness 2 mm
Sinônimo(s):
SI617550
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 446-071-91
Comprimento
200 mm
D.E.
40 mm
espessura da parede
2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)