GF02703237
Quartz - fused
tube, outside diameter 5.0 mm, length 100 mm, wall thickness 1.0 mm
Sinônimo(s):
SI617080
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 027-032-37
Comprimento
100 mm
D.E.
5.0 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)