GF70898170
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 900 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinônimo(s):
SI617480
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 708-981-70
Comprimento
900 mm
D.E.
25 mm
espessura da parede
1.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)