Z176966
Scienceware® serum-vial support
Holds 72 x 10-13 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene
Características
Holds 72 x 10-13 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18513-0072
C × L × A
9 3/8 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z176966-1EA | 4061832262369 |