Z135704
Scienceware® Polystop™ dropper bottle
capacity 125 mL
Sinônimo(s):
bottle dropper, dropper bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Produtos recomendados
Materiais
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Junta
joint ST/NS neck
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11604-0125
capacidade
125 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Use dropper without removing stopper. Clear glass bottle. Dropper with PP stopper and soft-vinyl bulb. Ground, tapered neck on bottle fits stopper. Can be disassembled to clean parts separately.
Informações legais
Polystop is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)