Documentos Principais
Z330345
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
dropping bottle, dropping bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
Junta
joint threaded neck
Características
with cap
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 125316
capacidade
25 mL
diâmetro × A
33 mm × 93 mm
Descrição geral
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
PTFE, flexible. Outstanding chemical resistance. Dropper nozzel with screw cap.
Outras notas
BR125316 (India)
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)