Documentos Principais
Z252026
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 30 mL (1 oz)
Sinônimo(s):
dispensing bottle, drop bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (20-415)
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2411-0030
capacidade
30 mL (1 oz)
tamanho do fechamento
20 mm
Descrição geral
Always dispenses one drop at a time. One-hand operation. Leakproof. Captive spout cap won′t pop out or leak when bottle is squeezed.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)