Z252042
Nalgene® drop-dispenser bottle
capacity 125 mL (4 oz)
Sinônimo(s):
dispensing bottle, drop bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
polypropylene dropping closure and cap
round bottle
Junta
Joints threaded neck (20-415)
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 2411-0125
capacidade
125 mL (4 oz)
tamanho do fechamento
24 mm
Informações legais
recomendado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z252042-1PAK | 4061832616223 |
Z252042-4PAK |