BAF116370002
Bel-Art® Dropper Bottle
capacity 60 mL (2 oz), polyethylene
Sinônimo(s):
bottle dropper, dispensing bottle, dropping bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F11637-0002
diâmetro da tampa
18 mm
capacidade
60 mL (2 oz)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The sealer cap on these low density polyethylene dispenser bottles snaps on easily and continues to hold a tight seal even after repeated use.
Características e benefícios
- Tip opening is 0.76mm (0.030")
Informações legais
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)