Documentos Principais
Z530603
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 30 mL
Sinônimo(s):
dropper bottle, dropper bottles
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Junta
joint ST/NS neck14/20
embalagem
pack of 1 ea
capacidade
30 mL
Descrição geral
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)