Documentos Principais
Z176974
Scienceware® serum-vial support
Holds 40 x 13-16 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiais
polypropylene
Características
Holds 40 x 13-16 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18513-1640
C × L × A
10 in. × 4 3/8 in. × 3 1/2 in.
Descrição geral
Lightweight PP. Corrosion-proof. Fits most water baths for elevated temperature incubations. Top shelf height is 41mm (1⁵⁄₈").
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)