CLS9944920X
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style, round-bottom
capacity 30.0 mL
Sinônimo(s):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99449
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom tube
tamanho da rosca
18-415
esterilidade
non-sterile
Características
cap: no
embalagem
pack of 250
case of 500
fabricante/nome comercial
Corning 99449-20X
D.E. × C
20 mm × 150 mm
capacidade
30.0 mL
cor
clear
adequação
suitable for (culture)
Descrição geral
- Pyrex® disposable culture tubes are made of low-expansion borosilicate glass.
- Ideal for use in tissue culture and general bacteriological applications.
- Screw-cap tubes are supplied without caps.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)