Z324353
BRAND® BLAUBRAND® measuring cylinder
volume 100 mL, subdivision, 1 mL
Sinônimo(s):
Graduated Cylinders
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 1 mL
fabricante/nome comercial
BRAND
faixa de medição de volume
100 mL
Altura
260 mm
Descrição geral
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This page contains detailed information on working with and handling graduated and mixing cylinders.