Documentos Principais
Z178063
Scienceware® heavy-duty test-tube rack
Holds 72 x 10-13 mm tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Materiais
polypropylene
Características
Holds 72 x 10-13 mm tubes
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Bel-Art F18855-0000
C × L × A
213 mm × 110 mm × 111 mm
Descrição geral
Natural PP, stackable. Steam autoclavable to 250°F (121°C). Rows lettered and numbered for easy identification. Base plate has rounded wells with drain holes; end plates with hand grips.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)