Documentos Principais
HS4323K
Microcentrifuge Tube
tube capacity 1.5 mL, pack of 500 ea
Sinônimo(s):
Centrifuge Tube, Microtube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
black polypropylene tube
conical bottom
flat cap
esterilidade
non-sterile
Características
cap pushfit attached cap
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4323K
diâmetro da tampa
13.4 mm
capacidade do tubo
1.5 mL
diâmetro do tubo
13.4 mm
Descrição geral
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Características e benefícios
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Black color for light sensitive samples
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)