Documentos Principais
HS4325
Microcentrifuge Tube
capacity 1.5 mL, conical bottom, pack of 1000 ea
Sinônimo(s):
Centrifuge Tube, Microtube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
conical bottom
flat cap
natural polypropylene
esterilidade
non-sterile
Características
cap pushfit attached cap
embalagem
pack of 1000 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS4325
diâmetro da tampa
13.4 mm
capacidade
1.5 mL
diâmetro do tubo
12.9 mm
adequação
suitable for (Microcentrifugation)
Descrição geral
Microcentrifuge Tubes are certified DNase, RNase and Pyrogen free.
Características e benefícios
  • Microtube Volume- 1.5 mL
  • 100% polypropylene
  • Attached flat cap for easy one-handed use
  • Frosted writing area and a syringe pierceable cap
  • Autoclavable
  • Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)