BR114866
BRAND® storage box
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
Sinônimo(s):
Accessories, Cryogenic Tubes, Sample Storage, Storing box, Tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
Características
Holds 100 x 1.2-2 mL tubes
embalagem
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 114866
tamanho
132x132x52 mm
Descrição geral
For cryogenic tubes.
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)