B0293
Nunc® MAX-100 Cryostore storage boxes
MAX-100 w/ 10 x 10 divider, for cryovial size 1.0-1.8mL, 24/cs
Sinônimo(s):
cryogenic tube storage box, cryogenic vial storage box, cryotube storage box, cryovial storage box
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
Características
Holds 100 x 1-1.8 mL cryovials
embalagem
case of 24
pack of 4
fabricante/nome comercial
Nunc 374187
técnica(s)
cryopreservation: suitable
tamanho
132x132x52 mm
adequação
suitable for (cryogenic storage)
Descrição geral
- MAX-100 fits 1.0 and 1.8 mL tubes
- Use 10 x 10 dividers for internally threaded tubes in gas phase of nitrogen
- Use 9 x 9 dividers for externally threaded tubes or tubes fitted with CryoFlex™
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)