R0763
Nalgene® CryoBox™
5 × 5 array for 1.2 and 2.0 mL vials
Sinônimo(s):
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
Características
Holds 25 x 1.2 -2.0 mL vials
embalagem
pack of 8 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5025-0505
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L × A
3 in. × 3 in. × 2 in.
tamanho
76x76x51 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)