Z359017
Nalgene® CryoBox™
CryoBox 100, 10 × 10 array
Sinônimo(s):
cryovial storage box, freezer storage
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polycarbonate
Características
Holds 100 x 1.2 -2.0 mL vials
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene® 5026-1010
técnica(s)
cryopreservation: suitable
C × L × A
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 1/16 in.
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)