Documentos Principais
516360
Sigma-Aldrich
Pepsin, Porcine Stomach Mucosa
Catalyzes the hydrolysis of aminoacyl-proline to an amino acid and proline. Inhibitors include aliphatic alcohols, pepstatin A, and pH 6.0.
Sinônimo(s):
Pepsin, Porcine Stomach Mucosa
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 7146
Formulário
lyophilized
atividade específica
≥2000 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
solubilidade
10 mM HCl: 0.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Native pepsin from porcine stomach mucosa. Secreted by the mucosal lining of the stomach. Active under acidic conditions. Catalyzes the hydrolysis of aminoacyl-proline to an amino acid and proline. Inhibitors include aliphatic alcohols, pepstatin A, and pH >6.0.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will digest hemoglobin substrates to TCA-soluble products, measured as a change in absorbance at 280 nm of 0.001 per min at 37°C, pH 2.0.
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Bergmeyer, H.V. 1984. Methods of Enzymatic Analysis (3rd ed., vol. 5) p. 232, Academic Press, New York.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4