77161
Pepsina
tested according to Ph. Eur.
Sinônimo(s):
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Produtos recomendados
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
forma
powder
peso molecular
35 kDa
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
pig ... LOC396892(396892)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves