P7125
Pepsina
powder, ≥400 units/mg protein
Sinônimo(s):
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Porcine gastric mucosa
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade específica
≥400 units/mg protein
peso molecular
35 kDa
solubilidade
10 mM HCl: soluble 1.0 mg/mL, clear to faintly turbid, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
pig ... LOC396892(396892)
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pepsin is the major proteolytic enzyme produced in the stomach. It digests proteins through the cleavage of interior peptide linkages.
Definição da unidade
Nota de análise
Outras notas
Inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?