Documentos Principais
77160
Sigma-Aldrich
Pepsina
powder, slightly beige, ≥500 U/mg
Sinônimo(s):
Pepsina, Pepsina A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
42010127
NACRES:
NA.54
Formulário
powder
atividade específica
≥500 U/mg
peso molecular
35 kDa
cor
slightly beige
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Aplicação
A clivagem da pepsina pode ser usada para produzir fragmentos de anticorpos F(ab′)2. pepsina na página www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Clivagem preferencial: resíduos hidrofóbicos e aromáticos nas posições P1 e P1′. Cliva ligações Fen-Val, Gln-His, Glu-Ala, Ala-Leu, Leu-Tir, Tir-Leu, Gli-Fen, Fen-Fen e Fen-Tir na cadeia β da insulina
Definição da unidade
One unit corresponds to the amount of enzyme which increases the absorbance at 280 nm by 0.001 per minute at pH 2.0 and 37 °C (Hemoglobin, Catalog No. 51290, as substrate); 15,000 absorbance units as described above are equivalent to ∼1 Bergmeyer unit. One Bergmeyer unit is the amount of enzyme which hydrolyzes 1 μmole Acetyl-L-phenyl-3,5-diiodo-L-tyrosine at pH 2.0 and 37 °C.
Nota de análise
O pH ideal é 2-4. Ativa em 4 M de ureia e 3 M de guanidina-HCl. Estável a 60 ºC. A pepsina é inativada de modo irreversível em pH 8,0-8,5.
Outras notas
Peptide synthesis, Review.
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
M.P. Bemquerer et al.
Biomedica Biochimica Acta, 50 (1991)
C A Abdel Malak et al.
International journal of peptide and protein research, 41(2), 97-101 (1993-02-01)
Swine pepsin at pH 5 efficiently catalyzes a condensation between Z-Ala-Ala-Phe-OH and p-nitroanilides of Leu, Phe, Val, Ala and Arg that leads to formation of corresponding benzyloxycarbonyl-tetrapeptide p-nitroanilides with yields of 70-90%. These reactions are complicated by co-precipitation of pepsin
J.S. Fruton
Carlsberg Research Communications, 49, 41-41 (1984)
Chuan-Hsiao Han et al.
Food chemistry, 138(2-3), 923-930 (2013-02-16)
Our previous report showed that yam dioscorin and its peptic hydrolysates exhibit radical scavenging activities; however, the functions of these peptic hydrolases are still under investigation. In this study, the thiol-containing peptides derived from computer-aided simulation of pepsin hydrolysis of
Benoît Stijlemans et al.
PLoS pathogens, 7(6), e1002072-e1002072 (2011-06-24)
The African trypanosome Trypanosoma brucei, which persists within the bloodstream of the mammalian host, has evolved potent mechanisms for immune evasion. Specifically, antigenic variation of the variant-specific surface glycoprotein (VSG) and a highly active endocytosis and recycling of the surface