B5161
Biotin 3-sulfo-N-hydroxysuccinimide ester sodium salt
≥90% (TLC), powder
Sinônimo(s):
Sulfosuccinimidyl biotin
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
H2O: 10 mg/mL
DMF: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C14H19N3O8S2.Na.H/c18-10-5-9(27(22,23)24)13(20)17(10)25-11(19)4-2-1-3-8-12-7(6-26-8)15-14(21)16-12;;/h7-9,12H,1-6H2,(H2,15,16,21)(H,22,23,24);;
chave InChI
NKHCQKKDLWGBRK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?