Documentos Principais
QBD10826
Sigma-Aldrich
Biotin-dPEG®7-NH2
Sinônimo(s):
(3aS,4S,6aR)-N-(23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricos-1-yl)hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H50N4O9S
Número CAS:
Peso molecular:
594.76
Código UNSPSC:
51171641
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
reagent type: cross-linking reagent
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O
chave InChI
HRGIYGOBSBFLMX-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Biotin-dPEG®7-amine is a single molecular weight dPEG® product containing a terminal primary amine that permits biotin labeling with precise spacing to molecules containing a free carboxylic acid or aldehyde group. For small peptides and small molecules, the labeling can be site specific, while for larger molecules such as proteins, the labeling may be more random. The single molecular weight nature of the dPEG® spacer (29.8 Å) allows the user to precisely tailor the distance between the biotin and the target molecule in order to receive optimal binding between biotin and avidin.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
QBD10826-1000MG4061832878331
QBD10826-100MG4061832878348