QBD10198
NHS-dPEG®12-biotin
Sinônimo(s):
NHS-PEG Linker, Polyethylene glycol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>90%
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1C2NC(NC2CS1)=O)=O)ON3C(CCC3=O)=O
InChI
1S/C41H72N4O18S/c46-36(4-2-1-3-35-40-34(33-64-35)43-41(50)44-40)42-8-10-52-12-14-54-16-18-56-20-22-58-24-26-60-28-30-62-32-31-61-29-27-59-25-23-57-21-19-55-17-15-53-13-11-51-9-7-39(49)63-45-37(47)5-6-38(45)48/h34-35,40H,1-33H2,(H,42,46)(H2,43,44,50)
chave InChI
WOLXSUFTTIRQOU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10198-50MG | 4061832876887 |
QBD10198-1000MG | 4061832876863 |
QBD10198-100MG |