B3295
Biotinamidohexanoyl-6-aminohexanoic acid N-hydroxysuccinimide ester
≥95% (TLC), powder
Sinônimo(s):
6-(Biotinamidocaproylamido)caproic acid N-hydroxysuccinimide ester, Biotin-X-X-NHS, N-Succinimidyl N-[6-(biotinylamino)caproyl]-6-aminocaproate
Ensaio
≥95% (TLC)
forma
powder
solubilidade
DMF: 25 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCCCC(=O)NCCCCCC(=O)ON3C(=O)CCC3=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C26H41N5O7S/c32-20(27-16-8-2-4-12-24(36)38-31-22(34)13-14-23(31)35)10-3-1-7-15-28-21(33)11-6-5-9-19-25-18(17-39-19)29-26(37)30-25/h18-19,25H,1-17H2,(H,27,32)(H,28,33)(H2,29,30,37)/t18-,19-,25-/m0/s1
chave InChI
ATYCFNRXENKXSE-MHPIHPPYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3