QBD10199
dPEG®4-biotin acid
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Biotin-PEG-acid, Biotin-PEG4-COOH, Biotin-PEG4-acid, Carboxy-PEG4-biotin, PEG4-biotin acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
Formulário
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)