JKA12005
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG8 Propionic acid, monodisperse
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2CH2O)8CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nome do produto
NH2-PEG8-Propionic acid,
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
JKA12005-500MG | 4061834428862 |