Key Documents
QBD10277
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®8-acid
Sinônimo(s):
1-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oic acid, 27-Amino-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxaheptacosanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H39NO10
Número CAS:
Peso molecular:
441.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
grupo funcional
amine
carboxylic acid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
Características e benefícios
Amino-dPEG®8-acid is a novel amino acid that can be manipulated, modified, and used like most other amino acids. The single molecular weight dPEG® spacer arms between the terminal amine and the terminal carboxylic acid are of exact length (32.2 Å), allowing for precise spatial control, and they are hydrophilic and non-immunogenic, imparting greater water solubility and hydrodynamic volume to target molecules.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)