Documentos Principais
SML1542
Sigma-Aldrich
Sitamaquine tosylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Methoxy-8-(6-diethylaminohexylamine)-4-methylquinoline tosylate, N-[6-(Diethylamino)hexyl]-6-methoxy-4-methylquinolin-8-amine tosylate, N1,N1-Diethyl-N6-(6-methoxy-4-methyl-8-quinolinyl)-1,6-hexanediamine tosylate, NSC 2452, WR-6026
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H33N3O · C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
515.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C=C(OC)C=C2NCCCCCCN(CC)CC)C2=NC=C1.CC3=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C3
InChI
1S/C21H33N3O.C7H8O3S/c1-5-24(6-2)14-10-8-7-9-12-22-20-16-18(25-4)15-19-17(3)11-13-23-21(19)20;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h11,13,15-16,22H,5-10,12,14H2,1-4H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
chave InChI
LOBPWLFCZDGYKW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sitamaquine is also known as WR-6026. It is used in the treatment of visceral leishmaniasis.
Sitamaquine is an orally active 8-aminoquinoline analog that exhibit antiplasmodial and antileishmanial activities.
Sitamaquine is an orally active 8-aminoquinoline analog that exhibit antiplasmodial and antileishmanial activities. Sitamaquine accumulates in Leishmania parasites. Sitamaquine potently inhibits respiratory chain complex II (succinate dehydrogenase), which leads to an apoptosis-like death of Leishmania parasites.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sitamaquine (GlaxoSmithKline/Walter Reed Army Institute)
Yeates C
Current Opinion in Investigational Drugs, 3(10), 1446-1452 (2002)