Z2376
Zinquin
≥95% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-[[2-Methyl-8-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-6-quinolinyl]oxy]acetic acid, Zinquin A
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cc(OCC(O)=O)cc3ccc(C)nc23
InChI
1S/C19H18N2O5S/c1-12-3-7-16(8-4-12)27(24,25)21-17-10-15(26-11-18(22)23)9-14-6-5-13(2)20-19(14)17/h3-10,21H,11H2,1-2H3,(H,22,23)
chave InChI
CGNKOBNGEFZRQU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?