Z2251
Zinquin ethyl ester
≥95% purity (HPLC), solid
Sinônimo(s):
2-Methyl-8-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]-6-(ethyloxycarbonylmethyloxy)quinoline
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Zinquin ethyl ester, ≥95% (HPLC), solid
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
cor
off-white
solubilidade
DMSO: soluble
methanol: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)c3nc(C)ccc3c1
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-4-27-20(24)13-28-17-11-16-8-7-15(3)22-21(16)19(12-17)23-29(25,26)18-9-5-14(2)6-10-18/h5-12,23H,4,13H2,1-3H3
chave InChI
KCASTCXJTDRDFT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?